CC118
Chicken Tenascin
Sinónimos:
Cytotactin, Tenascin-C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mol peso
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
chicken ... CNTN5(395317)
Descripción general
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.