Key Documents
CBL270-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti- alfa tubulina, clon YOL1/34
clone YOL1/34, from rat
Sinónimos:
Tubulin alpha-1 chain, alpha-tubulin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
YOL1/34, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human, yeast, amoeba, porcine
technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Tub1(854889)
human ... TUBA1A(7846)
General description
La cadena alfa tubulina-1 (UniProt P09733; también conocida como alfa-tubulina) está codificada por el gen TUB1 (ID del gen 854889) en la levadura. Los microtúbulos son filamentos proteicos dinámicos que intervienen en una amplia variedad de actividades celulares que van desde la mitosis y eventos de transporte hasta el movimiento celular y el mantenimiento de la forma celular. Los microtúbulos se ensamblan a partir de subunidades de α- y β-tubulina, las cuales están sujetas a diversas modificaciones postraduccionales (PTM), como la acetilación, la poliglutamilación, la poliglicilación, la detirosinación, la fosforilación y la palmitoilación. Estas PTM pueden regular las propiedades de polimerización de las tubulinas o sus interacciones con las proteínas asociadas a microtúbulos (MAP) y las proteínas motoras. Debido a que la tirosina/fenilalanina C-terminales están precedidas por residuos de glutamato (E), la α-tubulina detirosinada/defenilalaninada también se conoce como Glu-tubulina. Mientras que la tirosina puede volver a unirse al C-terminal de la Glu-tubulina por acción de la tubulina-tirosina ligasa en los mamíferos, la fenilalanina no se agrega a la Glu-tubulina después de la traducción en levaduras pese a la presencia del gen YBR094w de la levadura que exhibe una homología significativa con la tubulina-tirosina ligasa en otros organismos
Specificity
El clon YOL1/34 reacciona con la alfa-tubulina, pero no con la beta-tubulina, dirigiéndose a un epítopo C-terminal muy conservado entre los subtipos de alfa-tubulina. El epítopo no está presente en la alfa-tubulina 4B (TUBA4B; UniProt Q9H853).
Se prevé que reaccione con una amplia gama de especies debido a la homología de secuencia del 100 %.
Immunogen
Tubulina de levadura (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:200 de un lote representativo detectó la alfa-tubulina en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de un lote representativo detectó la alfa-tubulina en 10 µg de fibroblastos de ratón NIH/3T3 y lisados de células de feocromocitoma de rata PC12.
Ensayo de unión por afinidad: La α-tubulina de cerebro de cerdo, heterodímero de α-tubulina/β-tubulina, así como fragmentos proteolíticos de α-tubulina a.a. 414-425 y a.a. 403-422, pero no la β-tubulina o la actina, compitieron efectivamente contra la α-tubulina inmovilizada por la unión a YOL 1/34 (Breitling, F., y Little, M. (1986). J. Biol. Chem. 189(2):367-370).
Análisis mediante microscopia electrónica: un lote representativo de microtúbulos inmunotiñó una preparación de envuelta nuclear de levadura cruda (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Análisis mediante ELISA: un lote representativo detectó la α-tubulina en cerebro de cerdo por ELISA directo (no sándwich) (Breitling, F., y Little, M. (1986). J. Biol. Chem. 189(2):367-370).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo inmunotiñó células NIH/3T3 fijadas, así como esferoplastos de levadura y preparaciones de núcleos (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo inmunotiñó los microtúbulos de Dictyostelium (ameba) fijados así como el citoesqueleto de la ameba aislado y estabilizado (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Análisis mediante Inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la α-tubulina en muestras de espermatozoides de hombres fértiles y estériles (Breitling, F., et al. (1991). Gene. 104(2):147-153).
Este anticuerpo monoclonal de rata anti-alfa-tubulina, clon YOL1/34, nº de ref. CBL270-I, está validado para utilizar en el ensayo de unión por afinidad, microscopia electrónica, ELISA, inmunocitoquímica e inmunoelectrotransferencia (WB) para la detección de la alfa-tubulina.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la alfa-tubulina en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~50 kDa observados. 50,14/46,30 kDa (alfa-1A humana isoforma 1/2; TUBA1A; TUBA3), 50,15/37,22 kDa (alfa-1B humana isoforma 1/2; TUBA1B), 44,96 kDa (alfa 2 humana; TUBA2; TUBA3C; TUBA3D), 49,92/48,33 kDa (alfa-4A humana isoforma 1/2; TUBA4A; TUBA1), 50,14 kDa (alfa-1A de ratón y rata; Tuba1a; Tuba1), 50,15 kDa (alfa-1B de ratón y rata; Tuba1b; Tuba2), 49.96 kDa (alfa-3 de ratón y rata; Tuba3; Tuba3a; Tuba3b), 49,92 kDa (alfa-4A de ratón y rata; Tuba4a; Tuba4), 49,80 kDa (levadura) calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Linkage
Sustituye a: CBL270
Physical form
IgG2a de rata purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shota Hiruma et al.
FEBS letters, 591(20), 3296-3309 (2017-09-11)
The molecular mechanism that governs cytoskeleton-membrane interaction during animal cytokinesis remains elusive. Here, we investigated the dynamics and functions of ERM (Ezrin/Radixin/Moesin) proteins during cytokinesis in human cultured cells. We found that ezrin is recruited to the cleavage furrow through
Marc Duque et al.
Nature communications, 13(1), 600-600 (2022-02-11)
Ultrasound has been used to non-invasively manipulate neuronal functions in humans and other animals. However, this approach is limited as it has been challenging to target specific cells within the brain or body. Here, we identify human Transient Receptor Potential
Félix Matadamas-Martínez et al.
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 115, e190348-e190348 (2020-02-13)
It was previously demonstrated that CMC-20, a nitazoxanide and N-methyl-1H-benzimidazole hybrid molecule, had higher in vitro activity against Giardia intestinalis WB strain than metronidazole and albendazole and similar to nitazoxanide. To evaluate the in vitro activity of CMC-20 against G.