BK-10X5ML-U
Unlabeled Vials Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-K from the clone AEK4, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-K (cloneAEK4) Blood Grouping Reagent
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
AEK4, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pkg of 10 × 5 mL
concentración
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable