Documentos clave
AR001
Sigma-Aldrich
Coadyuvante completo de Freund
Sinónimos:
FCA
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
Application
Categoría de investigación
Todas
Composición:
Drakeol 6VR (Aceite Mineral) al 85 %
15% Monooleato de manida al 15 % (Arlacel A)
20 mg de Mycobacterium
Storage and Stability
Conservar a 2- 8°C durante un máximo de doce meses.
Nota: este material es de origen estadounidense y los animales donantes carecían de enfermedades visibles en el momento de la recogida de sangre.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1