AP180
Donkey Anti-Goat IgG Antibody, Species Adsorbed
~1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
goat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable