Key Documents
ABT135
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-FAK (Tyr397)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Focal adhesion kinase 1, FADK 1, Protein-tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
technique(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr397)
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
La cinasa de adhesión focal (FAK) es una proteína tirosina cinasa no receptor descubierta como sustrato de Src y un elemento clave en la vía de comunicación de la integrina. La FAK desempeña un papel central en la propagación, la diferenciación, la migración y la muerte celulares, así como en la aceleración de la transición de la fase G1 a la S del ciclo celular. La regulación de la FAK consiste en la fosforilación de múltiples residuos de tirosina y serina. La fosforilación de la tirosina se asocia en general con la regulación positiva y la promoción del crecimiento; sin embargo, se produce desfosforilación de esos sitios cuando las células entran en la mitosis (fase M). Por el contrario, la fosforilación de la serina se mantiene elevada o aumenta cuando las células entran en mitosis y puede desempeñar un papel en el desmontaje de la adhesión focal. La FAK y sus estados de fosforilación han sido implicados en la aparición de metástasis cancerosas, la supervivencia de las células tumorales y el crecimiento independiente de la adhesión. Pruebas recientes indican que la elevación de la actividad de la FAK en las células de carcinoma humano está asociada con un aumento del potencial infiltrante. Un papel central en la formación y progresión tumorales sugiere que la FAK es una diana atractiva para la intervención terapéutica. La activación de la FAK por agrupamiento de integrinas induce la autofosforilación en Tyr397.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la FAK fosforilada en la Tyr397.
Immunogen
Epítopo: Tyr397 fosforilada
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la FAK humana fosforilada en la Tyr397.
Application
Análisis del ensayo de inhibición de péptidos: una dilución 1:1 000 de un péptido representativo de lote bloqueado en células RAT2 transfectadas con Src.
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la fosfo-FAK (Tyr397) con este anticuerpo anti-fosfo-FAK (Tyr397) validado para utilizar en WB, ensayo de función celular.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada por Western Blot en lisados de células RAT2 transfectadas con Src y no transfectadas.
Análisis Western blot: una dilución 1:1.000 de este anticuerpo detectó la fosfo-FAK (Tyr397) en 10 µg de lisados de células RAT2 no transfectados y transfectados con src.
Target description
~125 kDa observados.
En algunos lisados aparece una banda no caracterizada en~190 kDa.
Linkage
Sustituye a: 04-974
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisados de células RAT2 transfectadas con Src y no transfectadas
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jennifer J Chia et al.
The Journal of clinical investigation, 126(11), 4331-4345 (2016-11-02)
Scleroderma is a group of skin-fibrosing diseases for which there are no effective treatments. A feature of the skin fibrosis typical of scleroderma is atrophy of the dermal white adipose tissue (DWAT). Adipose tissue contains adipose-derived mesenchymal stromal cells (ADSCs)
Jae Hoon Kim et al.
International journal of molecular sciences, 23(20) (2022-10-28)
PTK7 is a catalytically defective receptor protein tyrosine kinase upregulated in various cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). In previous studies, we observed a positive correlation between PTK7 expression levels and tumorigenicity in various ESCC cell lines and xenograft
Won-Sik Shin et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(9), 2887-2895 (2017-02-19)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; also known as Brk) is closely related to the Src family kinases, but lacks a membrane-targeting myristoylation signal. Sublocalization of PTK6 at the plasma membrane enhances its oncogenic potential. To understand the mechanism(s) underlying the
Yashavantha L Vishweshwaraiah et al.
Nature communications, 12(1), 6615-6615 (2021-11-18)
Advances in protein design have brought us within reach of developing a nanoscale programming language, in which molecules serve as operands and their conformational states function as logic gates with precise input and output behaviors. Combining these nanoscale computing agents
Hua-Li Yu et al.
International journal of molecular sciences, 25(13) (2024-07-13)
Microglia migrate to the cerebral cortex during early embryonic stages. However, the precise mechanisms underlying microglia migration remain incompletely understood. As an extracellular matrix protein, Netrin-1 is involved in modulating the motility of diverse cells. In this paper, we found