Key Documents
ABS21
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína surfactante B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Pulmonary surfactant-associated protein B, 18 kDa pulmonary-surfactant protein, Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Phe), SP-B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPB(6439)
General description
La proteína surfactante B (SP-B) está compuesta principalmente por fosfolípidos, pero también incorpora proteínas esenciales. Es necesaria para la función del surfactante pulmonar y el fenotipo de las células alveolares de tipo 2. Se sabe que la deficiencia de SP-B causa proteinosis alveolar pulmonar congénita. Se cree que SP-B protege los pulmones contra la inflamación inducida por endotoxinas. La SP-B podría utilizarse como marcador clínico en la insuficiencia cardíaca crónica.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la proteína surfactante B en el dominio 2 de la saposina B.
Immunogen
Epítopo: Dominio 2 de la saposina tipo B
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la proteína surfactante B humana en el dominio 2 de la saposina B.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: la dilución 1:200 de un lote representativo detectó la proteína surfactante B en células claras en el tejido pulmonar normal de rata.
Categoría de investigación
Transmisión de señales
Este anticuerpo anti-proteína surfactante B está validado para su uso en WB e IH(P) para la detección de la proteína surfactante B
Subcategoría de investigación
Comunicación lipídica
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido pulmonar humano.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:5 000 de este anticuerpo detectó la proteína surfactante B en 10 µg de lisado de tejido pulmonar humano.
Target description
~16 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido pulmonar humano
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Qingmiao Zhang et al.
FEBS open bio, 8(10), 1594-1604 (2018-10-20)
Hyperglycemia during pregnancy is associated with fetal lung development disorders and surfactant protein (SP) deficiency. Here, we examined the role of FOXA2 and Akt signaling in fetal lung development during diabetic pregnancy. Sprague-Dawley rats were injected with streptozocin (STZ) during