Key Documents
ABN2265
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-alfa-sinucleína, específico del oligómero Syn33
from rabbit
Sinónimos:
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
La alfa-sinucleína (UniProt: P37840; también conocida como componente beta No-A del amiloide AD, componente No-A4 del precursor amiloide, NACP) es codificada por el gen SNCA (también conocido como NACP, PARK1) (ID del gen: 6622) en humanos. La alfa-sinucleína es una proteína unida a la membrana de las neuronas dopaminérgicas que participa en la regulación de la liberación y el transporte de dopamina. También se ha comunicado que induce la fibrilización de la proteína tau asociada a microtúbulos y reduce la capacidad de respuesta neuronal a diversos estímulos apoptóticos. Se sabe que la agregación de alfa-sinucleína es un factor causante en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson (EP), que induce la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra (SN) en la región del mesencéfalo. Se observan agregados de alfa-sinucleína en los cuerpos de Lewy. La caseína cinasa 1 puede fosforilar la alfa-sinucleína, predominantemente en los restos de serina. Se ha comunicado que la fosforilación de la Ser129 es selectiva y extensa en las lesiones sinucleinopáticas y promueve la formación de fibrillas insolubles. Las mutaciones en el gen SNCA producen alfa-sinucleína defectuosa que induce cambios conformacionales y la hace más propensa a la autoagregación y a su depósito en los cuerpos de Lewy. Las formas mutantes de alfa-sinucleína deterioran la formación de vesículas sinápticas, elevan los niveles citoplásmicos de dopamina y aumentan los radicales superóxido, lo que induce estrés oxidativo y el plegamiento defectuoso de alfa-sinucleína.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce específicamente la forma agregada de la alfa-sinucleína.
Immunogen
Oligómeros de sinucleína de alfa-sinucleína natural humana de longitud completa.
Application
Análisis mediante inmunofluorescencia: Un lote representativo detectó alfa-sinucleína, oligómeros en cortezas cerebrales de pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) y demencia con cuerpos de Lewy (DLB) (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó oligómeros de alfa-sinucleína recombinante. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó oligómero de alfa-sinucleína recombinante. (Cortesía del laboratorio del Dr. Rakez Kayed′ de la Universidad de Texas Medical Branch, Galveston).
Análisis mediante ELISA: Un lote representativo detectó oligómeros de alfa-sinucleína en ELISA (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Análisis de inhibición: Un lote representativo inhibió la citotoxicidad ejercida por los oligómeros de alfa-sinucleína en células SH-SY5Y de neuroblastoma humano medidas mediante un ensayo basado en MTT (Sengupta, U., et al (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-alfa-sinucleína específico del oligómero Syn33, Nº de ref. ABN2265, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la alfa-sinucleína agregada y se ha probado en ELISA, inhibición, inmunofluorescencia y Western Blotting.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en agregados de alfa-sinucleína.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la alfa-sinucleína en agregados de alfa sinucleína.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en PBS.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Cemile Elif Özçelik et al.
ACS chemical neuroscience, 14(19), 3609-3621 (2023-08-28)
Peptide therapeutics are robust and promising molecules for treating diverse disease conditions. These molecules can be developed from naturally occurring or mimicking native peptides, through rational design and peptide libraries. We developed a new platform for the rapid screening of
Sukrit Promtang et al.
ACS chemical neuroscience, 15(11), 2182-2197 (2024-05-10)
Aggregative α-synuclein and incurring oxidative stress are pivotal cascading events, leading to dopaminergic (DAergic) neuronal loss and contributing to clinical manifestations of Parkinson's disease (PD). Our previous study demonstrated that 2-butoxytetrahydrofuran (2-BTHF), isolated from Holothuria scabra (H. scabra), could inhibit
Yue Li et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5572899-5572899 (2021-07-02)
Delayed neurocognitive recovery (dNCR) is a major complication after anesthesia and surgery in older adults. Alpha-synuclein (α-syn; encoded by the gene, SNCA) has recently been shown to play an important role in hippocampus-dependent working memory. Aggregated forms of α-syn are
Kenya Moore et al.
Molecular neurobiology, 1-15 (2023-01-28)
The pathological hallmark of many neurodegenerative diseases is the accumulation of characteristic proteinaceous aggregates. Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies can be characterized as synucleinopathies due to the abnormal accumulation of the protein alpha-synuclein (α-Syn). Studies have shown amyloidogenic
Tommaso Schirinzi et al.
Annals of neurology, 93(1), 196-204 (2022-10-12)
The objective of this study was to outline the dynamics of prokineticin-2 pathway in relation to clinical-pathological features of Parkinson's disease by examining olfactory neurons of patients. Thirty-eight patients (26 de novo, newly diagnosed) and 31 sex/age-matched healthy controls underwent