Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
ABN1381
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-TrkB (Tyr816)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
BDNF/NT-3 growth factors receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, TrkB tyrosine kinase, Trk-B, phospho-TrkB(Tyr816)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
gorilla (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr816 )
Gene Information
human ... NTRK2(4915)
rat ... Ntrk2(25054)
General description
El receptor de los factores de crecimiento BDNF/NT-3 (EC 2,7.10,1; UniProt Q63604; también conocido como GP145-TrkB/GP95-TrkB, Trk-B, TrkB tirosina cinasa, receptor cinasa tipo 2 tirosina neurotrófica, receptor proteína-tirosina cinasa neuronal) está codificado por el gen Ntrk2 (también conocido como RATTRKB1, TrkB, TRKB1) en rata (ID del gen 25054). Las neurotrofinas median una amplia gama de funciones neuronales, como la supervivencia, la diferenciación, el crecimiento y la muerte, a través de dos clases de receptores transmembrana, el receptor tirosina cinasa Trk y el receptor de neurotrofina p75. Mientras que el factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), la neurotrofina-3 (NT-3) y la NT-4 se unen al receptor p75, el TrkA es selectivo para NGF, el TrkB es selectivo para BDNF y NT-4, y el TrkC es selectivo para NT-3. Los receptores TrkA y TrkB también pueden ser activados por ligandos del receptor acoplado a la proteína G (GPCRs), incluyendo los nucleósidos adenosina o agonistas de adenosina, como CGS 21680 y el polipéptido activador de la adenilato ciclasa pituitaria (PACAP). Además de la transactivación a través de los GPCR y los glucocorticoides también se ha comunicado que promueven la activación TrkA/B/C debido a la señalización de la comunicación cruzada entre Trk y el receptor de GC (GR).
Specificity
Este anticuerpo policlonal detecta selectivamente la fosforilación pTyr816 inducida por BDNF del TrkB glucosilado (145 kDa) y no procesado (110 kDa) en neuronas hipocámpicas primarias de rata embrionaria E18, pero no la fosforilación pTyr490 de TrkA inducida por NGF ni la fosforilación pTyr794 de TrkA en neuronas septales embrionarias primarias (PMID 18347336).
Immunogen
Epítopo: Cerca del C-terminal
Péptido lineal que corresponde a la secuencia TrkB de rata cerca del C-terminal con Tyr816 fosforilada.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la fosforilación de TrkB en Tyr816 estimulada por BDNF y adenosina en neuronas hipocámpicas cultivadas (Cortesía del Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo causó inmunoprecipitación del TrkB fosforilado en la Tyr816 de células HEK293 estimuladas por BDNF que expresaban TrkB transfectada (Cortesía del Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Análisis mediante inmunotransferencia Western: un lote representativo detectó fosforilación en Tyr816 de TrkB inducida por dexametasona-(Dex-) y BDNF en cortes corticales de ratas P9–P10 posnatales, así como en el estriado dorsal de ratas P18-20 que habían recibido inyección intraperitoneal de Dex (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la fosforilación en Tyr816 de TrkB en preparaciones de sinaptosomas cerebrales de ratones (Parkhurst, C.N., et al. (2013). Cell. 155(7):1596-1609).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la fosforilación en Tyr816 de TrkB estimulada por BDNF en neuronas de hipocampo de ratón cultivadas y células HEK293 que expresaban TrkB murina (Bath, K.G., et al. (2008). J. Neurosci. 28(10):2383-2393)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó una mayor fosforilación en Tyr816 de TrkB en cortes de tejido de circunvolución dentada de ratas P18 posnatales después de recibir tratamiento con metirapona y/o dexametasona (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó fosforilación en Tyr816 de TrkB en cortes coronales de la corriente migratoria rostral (RMS) de ratones adultos (Bath, K.G., et al. (2008). J. Neurosci. 28(10):2383-2393)
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó fosforilación en Tyr816 de TrkB estimulada por corticosterona en cultivo de neuronas hipocámpicas de rata sin comer en 5 horas (Jeanneteau, F., et al. (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862-4867).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó fosforilación en Tyr816 de TrkB estimulada por BDNF en neuronas DRG cultivadas de embriones de rata E16.5 (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de fosfo-TrkB (Tyr816) utilizando este anticuerpo anti-fosfo-TrkB (Tyr816) validado para utilizar en Western Blotting, inmunocitoquímica, inmunoprecipitación e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (WB) en lisado de células HEK293 transfectadas con TrkB murino tratado con BDNF.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el fosfo-TrkB (Tyr816) en 10 µg de lisado murino de células HEK293 transfectadas con TrkB tratadas con BDNF.
Target description
~140 kDa observados
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yanjun Liu et al.
Redox biology, 43, 102002-102002 (2021-05-14)
Emerging evidence suggests that the reduction of ethanolamine plasmalogen (PlsEtn) is associated with in Alzheimer's disease and metabolic diseases. However, the mechanistic bases for PlsEtn on the these diseases are not well understood. Plasmalogens are primarily synthesized in the liver
Dong Wook Lim et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(8) (2021-08-28)
Menopause is a risk factor for depression. Although 1,3-dicaffeoylquinic acid (1,3-diCQA), a phenolic compound in Arctium lappa (A. lappa) root, has various health benefits, its effects on menopausal depression remain to be determined. Therefore, this study investigates the antidepressant-like effects
Weixing Zhao et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 230-230 (2019-11-22)
It is widely accepted that mitochondria have a direct impact on neuronal function and survival. Oxidative stress caused by mitochondrial abnormalities play an important role in the pathophysiology of lipopolysaccharide (LPS)-induced memory impairment. Elamipretide (SS-31) is a novel mitochondrion-targeted antioxidant.
Guangdong Chen et al.
Biomedical reports, 6(3), 285-290 (2017-04-30)
The aim of the present study was to investigate the effects of a commonly-used atypical antipsychotic, risperidone, on alterations in spatial learning and in the hippocampal brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-tyrosine receptor kinase B (TrkB) signalling system caused by acute dizocilpine
Pavel A Kipnis et al.
JCI insight, 5(12) (2020-05-20)
Refractory neonatal seizures do not respond to first-line antiseizure medications like phenobarbital (PB), a positive allosteric modulator for GABAA receptors. GABAA receptor-mediated inhibition is dependent upon electroneutral cation-chloride transporter KCC2, which mediates neuronal chloride extrusion and its age-dependent increase and