Key Documents
ABN100
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador vesicular de acetilcolina (VAChT)
from goat, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La acetilcolina interviene en la transmisión colinérgica en el sistema nervioso central y periférico, y es un modulador importante de la cognición, el movimiento y la función cardiovascular, entre otros procesos. Los efectos de la acetilcolina están regulados por su síntesis, almacenamiento y descomposición, en los que intervienen, respectivamente, las enzimas relacionadas colina acetiltransferasa (CHAT), transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) y acetilcolinesterasa (AChE). El VAChT se encuentra principalmente en la membrana de las vesículas secretoras presinápticas. Contiene 12 dominios transmembranarios y una señal dirigida a la vesícula sináptica situada en la cola C-terminal intracelular. La función principal del VAChT es transportar activamente la ACh citoplásmica, a través de un gradiente electroquímico, a las vesículas sinápticas que liberan la ACh tras la estimulación celular. El VAChT puede afectar a la comunicación colinérgica al influir en las agrupaciones relativas de ACh secretadas para activar los receptores nicotínicos y muscarínicos postsinápticos. La proteína cinasa C fosforila el VAChT en su residuo de serina 480 en la cola C-terminal. Aunque la función precisa de esta modificación aún no está clara, estudios previos sugieren que puede afectar a la localización del VAChT en las vesículas sinápticas.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C terminal del transportador vesicular de acetilcolina (VAChT).
Otras homologías: Humana (homología de secuencia del 95 %).
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C terminal del VAChT de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) en tejido mesencefálico de rata.
Análisis mediante ELISA: Un lote representativo detectó el transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) en un ELISA directo utilizando un péptido correspondiente.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) detecta el nivel de transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) y se ha publicado y validado para su uso en IHC, ELISA.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada mediante inmunohistoquímica.
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el transportador vesicular de acetilcolina (VAChT) en tejido mesencefálico de ratón.
Target description
57 kDa calculados
Physical form
Policlonal de cabra purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Péptido transportador vesicular de acetilcolina (VAChT)
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
A genetically specified connectomics approach applied to long-range feeding regulatory circuits.
Atasoy, D; Betley, JN; Li, WP; Su, HH; Sertel, SM; Scheffer, LK; Simpson, JH; Fetter et al.
Nature Neuroscience null
Youssouf Cissé et al.
eNeuro, 5(4) (2018-09-19)
Acetylcholine (ACh) neurons in the pontomesencephalic tegmentum (PMT) are thought to play an important role in promoting cortical activation with waking (W) and paradoxical sleep [PS; or rapid eye movement (REM)], but have yet to be proven to do so
D B Jensen et al.
Scientific reports, 10(1), 893-893 (2020-01-23)
Intramuscular injections of botulinum toxin block pre-synaptic cholinergic release at neuromuscular junctions producing a temporary paralysis of affected motor units. There is increasing evidence, however, that the effects are not restricted to the periphery and can alter the central excitability
Marcin Bączyk et al.
The Journal of experimental medicine, 217(8) (2020-06-03)
Excessive excitation is hypothesized to cause motoneuron (MN) degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), but actual proof of hyperexcitation in vivo is missing, and trials based on this concept have failed. We demonstrate, by in vivo single-MN electrophysiology, that, contrary
Daniel Dautan et al.
Nature neuroscience, 19(8), 1025-1033 (2016-06-28)
Dopamine neurons in the ventral tegmental area (VTA) receive cholinergic innervation from brainstem structures that are associated with either movement or reward. Whereas cholinergic neurons of the pedunculopontine nucleus (PPN) carry an associative/motor signal, those of the laterodorsal tegmental nucleus