Documentos clave
ABE52
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ciclina D.
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
B-cell CLL/lymphoma 1, BCL-1 oncogene, G1/S-specific cyclin D1, PRAD1 oncogene, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCND1(595)
General description
La progresión a través de la fase G1 y la transición de la fase G1 a la fase S del ciclo de división celular son controlados por la activación de una serie de complejos serina/treonina cinasa que comprenden una subunidad reguladora de ciclina y una cinasa dependiente de ciclina (cdk). En G1 se inducen las ciclinas de tipo D antes que la ciclina E, y pueden formar complejos con las cdk2-4-5 y -6. La ciclina D1 es una proteína nuclear durante la fase G1 y desaparece del núcleo en la fase S. Entre los principales reguladores del ciclo celular, la ciclina D1 se ha implicado con más fuerza como proto-oncogén en varios tipos de tumores humanos, entre ellos los carcinomas de mama.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la ciclina D en el C-terminal.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la ciclina D humana en el C-terminal.
Application
Análisis mediante inmunotransferencia Western (SNAP ID): 5 µg/ml de un lote anterior detectaron la ciclina D en 10 µg de lisado celular 3T3/A31.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote anterior detectó la ciclina D en las células NIH/3T3, A431, C2C12 y HeLa.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Utilización del anticuerpo anti-ciclina D (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB, ICC, IP para detectar la ciclina D, también conocida como proteína oncógena de células B de CLL/linfoma 1, BCL-1.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células 3T3/A31.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la ciclina D en 10 µg de lisado de células 3T3/A31.
Target description
~34 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-221
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células 3T3/A31
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Liping Ou et al.
Molecular medicine reports, 13(1), 720-730 (2015-12-10)
Embryonic stem cells (ESCs) are pluripotent stem cells derived from early stage embryos. It remains unclear whether inhibiting the Wnt/β‑catenin signaling pathway using dickkopf Wnt signaling pathway inhibitor 1 (DKK1) impacts on the differentiation potential of mouse ESCs in vitro
Hsing-Yu Chen et al.
International journal of molecular sciences, 24(13) (2023-07-14)
Contrast-induced nephropathy (CIN) is one of the most common causes of acute kidney injury (AKI). However, management is still limited, and the cellular response to radiocontrast removal for CIN remains unclear. This study aimed to explore the latent effects of
Haichao Yuan et al.
Organogenesis, 19(1), 2285836-2285836 (2023-11-30)
Prostate cancer (PCa) poses a serious burden to men. Interferon-β (IFN-β) is implicated in cancer cell growth. This study hence explored the regulation of IFN-β-modified human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes (hUCMSC-Exos) in PCa cells. In vitro-cultured hUCMSCs were
Maotao Du et al.
Annals of translational medicine, 9(23), 1722-1722 (2022-01-25)
Aloe-emodin is reported as a potential cancer therapeutic agent due to its inhibition of the proliferation, migration, and invasion of cancer cells. This study aimed to confirm the effects of aloe-emodin on the progression of melanoma and identify the underlying
Divya Gandra et al.
Cancer medicine, 13(9), e7207-e7207 (2024-04-30)
Most high-risk neuroblastoma patients who relapse succumb to disease despite the existing therapy. We recently reported increased event-free and overall survival in neuroblastoma patients receiving difluoromethylornithine (DFMO) during maintenance therapy. The effect of DFMO on cellular processes associated with neuroblastoma