ABE1863
Anti-PAGR1 (PA1)
from rabbit
Sinónimos:
PAXIP1-associated glutamate-rich protein 1, Glutamate-rich co-activator interacting with SRC11, GAS1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAGR1(79447)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in MEF′s (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in U2OS & HeLa cells (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PAGR1 (PA1) in 10 µg of HEK293 cell nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable