Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
ABE1453
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo Brd4 (Ser492/Ser494)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Bromodomain-containing protein 4, Protein HUNK1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer492)
Gene Information
human ... BRD4(23476)
General description
La proteína 4 que contiene bromodominios (UniProt O60885; también conocida como MCAP, proteína asociada a cromosomas mitóticos, proteína HUNK1) está codificada por el gen BRD4 (también conocido como HUNK1, MCAP) (ID del gen 23476) en humanos. La proteína 4 que contiene bromodominios es un miembro de la familia de proteínas BET (bromodominio y extra-terminal) que actúa como lector de la cromatina a través de su unión a las lisinas acetiladas de las histonas. Desempeña un papel clave en la transmisión de la memoria epigenética a través de las divisiones celulares y la regulación de la transcripción. Permanece asociada con la cromatina acetilada a lo largo de todo el ciclo celular y proporciona memoria epigenética para la transcripción posmitótica del gen G1 preservando el estado de la cromatina acetilada y manteniendo la estructura de la cromatina de orden superior. Durante la interfase, desempeña un papel clave en la regulación de la transcripción de genes inducibles por señales al asociarse con el complejo P-TEFb e incorporarlo a los promotores. La proteína 4 que contiene bromodominios es necesaria para formar el complejo P-TEFb transcripcionalmente activo, donde desplaza del P-TEFb los reguladores negativos, como el complejo HEXIM1 y 7SKsnRNA, y lo transforma en una forma activa que luego puede fosforilar el dominio C-terminal de la ARN polimerasa II Promueve la fosforilación de la Ser2 del dominio C-terminal de la ARN polimerasa II Además de las histonas acetiladas, la proteína 4 que contiene bromodominios también reconoce y se une al RELA (factor de transcripción p65) acetilado, lo que induce el reclutamiento ulterior del complejo P-TEFb y la subsiguiente activación del NF-kappa-B. También se ha comunicado que actúa como regulador de la transcripción mediada por p53/TP53 y, después de su fosforilación por la caseína cinasa 2K2, es reclutada por los promotores diana específicos de p53/TP53. Se ha demostrado que la inactivación de BRD4 en ratones es letal, mientras que se ha comunicado que el bloqueo de la función de BRD4 mediante tratamiento con el inhibidor JQ1 (Nº de ref. 500586) afecta a la transcripción de proteínas sinápticas cruciales, lo que produce falta de memoria y una menor susceptibilidad a las convulsiones en ratones.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la proteína 4 que contiene bromodomios fosforilada en las Ser492/Ser494. Se dirige a un epítopo de 14 aminoácidos de la mitad N-terminal.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a los 14 aminoácidos que rodean las Ser492/Ser494 de la mitad N-terminal interna de la proteína fosfo Brd4 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) en lisado neuronal de células completas (cortesía de Erica Korb, Ph.D., Universidad Rockefeller).
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) en células corticales cultivadas de ratón (C47blac6). (Cortesía de Erica Korb, Ph.D., Universidad Rockefeller).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó la fosfo Brd4 (Ser492/Ser494) en péptidos fosfo Brd4 (cortesía de Erica Korb, Ph.D., Universidad Rockefeller).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-fosfo Brd4 (Ser492/Ser494), Nº de ref. ABE1453, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la proteína 4 que contiene bromodominios y se ha probado en inmunotransferencia por puntos, inmunocitoquímica, inmunohistoquímica e inmunotransferencia Western.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células IPS humanas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la fosfo Brd44 (Ser492/Ser494) en 10 µg de lisado de células IPS humanas.
Target description
200 kDa observados; 152,22 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xuemei Li et al.
Neurochemical research, 49(5), 1254-1267 (2024-02-21)
Fibrotic scars play important roles in tissue reconstruction and functional recovery in the late stage of nervous system injury. However, the mechanisms underlying fibrotic scar formation and regulation remain unclear. Casein kinase II (CK2) is a protein kinase that regulates
Abhiraami Kannan-Sundhari et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 576654-576654 (2020-10-06)
Hair cells (HCs) play crucial roles in perceiving sound, acceleration, and fluid motion. The tonotopic architecture of the sensory epithelium recognizes mechanical stimuli and convert them into electrical signals. The expression and regulation of the genes in the inner ear
Clara Penas et al.
Nature communications, 10(1), 3028-3028 (2019-07-12)
Cerebellar neuronal progenitors undergo a series of divisions before irreversibly exiting the cell cycle and differentiating into neurons. Dysfunction of this process underlies many neurological diseases including ataxia and the most common pediatric brain tumor, medulloblastoma. To better define the