Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
ABC459
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NOX4
from rabbit
Sinónimos:
NADPH oxidase 4, Kidney oxidase-1, KOX-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, Renal NAD(P)H-oxidase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOX4(50507)
General description
La NOX4 (NADPH oxidasa 4) es una oxidasa como la de fagocitos, similar a la responsable de la producción de grandes cantidades de especies reactivas del oxígeno (ROS) en granulocitos neutrófilos con la actividad antimicrobiana resultante y se ha postulado que actúa en el riñón como un sensor de oxígeno que regula la síntesis de eritropoyetina en la corteza renal.
Immunogen
Péptido lineal que corresponde a la secuencia C-terminal de la NOX4 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 y 1:50 de un lote representativo detectó la NOX4, respectivamente, en tejido renal y de músculo esquelético humanos.
Análisis mediante inmunohistoquímica:: un lote representativo detectó la NOX4 en tejido hepático de ratón (I. Fabregat, IDIBELL, Barcelona, España).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la NOX4 en células Hep3B (Esther Bertran, IDIBELL, Barcelona, España).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la NOX4 en tejidos hepáticos de ratón que expresaban MDR2/p19 natural o genomanipulado con supresión de MDR2 ARF o supresión de Stat3/Mdr2 (Sancho, P. et al. (2012). PLoS One. 7(9):e45285.).
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-NOX4 es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico, que se dirige a la NADPH oxidasa (FOX) y ha sido probado en IHC e ICC.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido renal humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó la NOX4 en tejido renal humano.
Target description
67 kDa calculados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Joaquim Moreno-Càceres et al.
Cell death & disease, 8(10), e3098-e3098 (2017-10-13)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a heterogeneous tumour associated with poor prognostic outcome. Caveolin-1 (CAV1), a membrane protein involved in the formation of caveolae, is frequently overexpressed in HCC. Transforming growth factor-beta (TGF-β) is a pleiotropic cytokine having a dual role
Yung-Chih Chen et al.
Journal of the American Heart Association, 11(1), e022761-e022761 (2022-01-01)
Background Diabetes is known to accelerate atherosclerosis and increase plaque instability. However, there has been a lack of suitable animal models to study the effect of diabetes on plaque instability. We hypothesized that the tandem stenosis mouse model, which reflects
Jin-Ran Chen et al.
JBMR plus, 4(8), e10376-e10376 (2020-08-18)
Estrogen deficiency and aging play critical roles in the pathophysiology of bone as a result of increased oxidative stress. It has been suggested that prevention of NADPH oxidase- (Nox-) dependent accumulation of ROS may be an approach to potentially minimize
Becky A Diebold et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1982, 191-229 (2019-06-07)
The identification of NADPH oxidase (NOX) isoforms in tissues is essential for interpreting experiments and for next step decisions regarding cell lines, animal models, and targeted drug design. Two basic methods, immunoblotting and reverse transcriptase-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR), are