Key Documents
AB947
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-apolipoproteína E.
serum, Chemicon®
Sinónimos:
ApoE
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
primate, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Monoespecífico para la apolipoproteína E mediante inmunoelectroforesis cuando se prueba contra plasma humano combinado y suero humano combinado y concentrado dos veces. Reacciona con las isoformas Apo E E2, E3 y E4 mediante inmunoelectrotransferencia (western blot).
Immunogen
Apolipoproteína E recombinante humana.
Application
Categoría de investigación
Metabolismo
Detección de la apolipoproteína E utilizando este anticuerpo anti-apolipoproteína E validado para utilizar en IH e WB.
Subcategoría de Investigación
Metabolismo lipídico y regulación del peso
Transferencia Western (Schwab, 1996): 1:1 000-1:2 000
Inmunohistoquímica (Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996)
Las diluciones óptimas de trabajo deben ser determinadas por el usuario final.
Target description
34 kDa
Physical form
Antisuero de cabra deslipidado, filtrado por 0,2 μm. Líquido en Tris-salino, pH 7,4 con azida sódica al 0,1 % como conservante.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido hepático
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Differential regulation of amyloid-? endocytic trafficking and lysosomal degradation by apolipoprotein E isoforms.
Li, J; Kanekiyo, T; Shinohara, M; Zhang, Y; LaDu, MJ; Xu, H; Bu, G
The Journal of Biological Chemistry null
Ronald D Gorham et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(2), 814-826 (2014-12-11)
Compstatin peptides are complement inhibitors that bind and inhibit cleavage of complement C3. Peptide binding is enhanced by hydrophobic interactions; however, poor solubility promotes aggregation in aqueous environments. We have designed new compstatin peptides derived from the W4A9 sequence (Ac-ICVWQDWGAHRCT-NH2
USE OF FUSED CIRCULATIONS TO INVESTIGATE THE ROLE OF APOLIPOPROTEIN E AS AMYLOID CATALYST AND PERIPHERAL SINK IN ALZHEIMER'S DISEASE.
Nilsson, LN; Gografe, S; Costa, DA; Hughes, T; Dressler, D; Potter, H
Technology and innovation null
Observations in APP bitransgenic mice suggest that diffuse and compact plaques form via independent processes in Alzheimer's disease.
Lord, A; Philipson, O; Klingstedt, T; Westermark, G; Hammarstrom, P; Nilsson, KP; Nilsson, LN
The American Journal of Pathology null
Jianjia Fan et al.
PloS one, 11(9), e0162384-e0162384 (2016-09-07)
The apolipoprotein E (APOE) gene is the most highly associated susceptibility locus for late onset Alzheimer's Disease (AD), and augmenting the beneficial physiological functions of apoE is a proposed therapeutic strategy. In a high throughput phenotypic screen for small molecules