Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
AB9260
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Ki-67
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-Ki-67
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
mouse ... Mki67(17345)
rat ... Mki67(291234)
General description
El antígeno Ki67 es la proteína nuclear prototípica relacionada con el ciclo celular, que expresan las células proliferantes en todas las fases del ciclo celular activo (fase G1, S, G2 y M). Está ausente en las células en reposo (G0). Los anticuerpos anti-Ki67 son útiles para establecer la fracción de crecimiento celular en las neoplasias (cuantificada inmunohistoquímicamente mediante la determinación del número de células positivas para Ki67 entre el número total de células en reposo = índice Ki67). En tejidos neoplásicos, el valor pronóstico es comparable al índice de marcaje de la timidina tritiada. La correlación entre un índice Ki67 bajo y los tumores de grado histológico bajo es fuerte. El Ki67 se utiliza sistemáticamente como marcador neuronal del ciclo y la proliferación celulares.
Specificity
Reconoce el Ki-67
Immunogen
Péptido sintético a partir del Ki-67 humano
Application
Detección de Ki-67 con el anticuerpo anti-Ki-67 (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en IHC(P) y WB.
Inmunocitoquímica:
Análisis fluorescente confocal de células A431 utilizando el pAB de conejo AB9260. Se marcaron los filamentos de actina con Alexa Fluor 488 -faloidina. Nuclear se tiñe con DAPI. (Tinción nuclear).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoelectrotransferencia.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Inmunohistoquímica (parafina):
Datos de lote representativo.
Este anticuerpo se utilizó en tejido fijado en formol e incluido en parafina a una dilución de 1:300 durante 10 minutos a temperatura ambiente. La tinción de tejidos fijados con formol requiere hervir los tejidos en tampón citrato 10 mM, pH 6,0 durante 10 minutos, seguido de enfriamiento a temperatura ambiente durante 20 minutos.
Target description
Previsto: PM de 359 kDa puede observarse en ~345 o 395 kDa
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene PBS 10 mM, pH 7,4 con BSA y azida sódica.
Analysis Note
Control
Control positivo: Carcinoma de mama, tejido de los ganglios linfáticos, amígdala normal.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Rosario Pacheco-Marín et al.
Scientific reports, 6, 23373-23373 (2016-03-30)
Oxygen or nutrient deprivation of early stage tumoral spheroids can be used to reliably mimic the initial growth of primary and metastatic cancer cells. However, cancer cell growth during the initial stages has not been fully explored using a genome-wide
Samar Basu et al.
PloS one, 10(10), e0138443-e0138443 (2015-10-03)
Current evidences suggest that expression of Ki67, cyclooxygenase (COX), aromatase, adipokines, prostaglandins, free radicals, β-catenin and α-SMA might be involved in breast cancer pathogenesis. The main objective of this study was to compare expression/localization of these potential compounds in breast
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
Wang, J; Cheng, A; Wakade, C; Yu, RK
The Journal of Neuroscience null
Yixuan Wang et al.
Nature communications, 7, 10481-10481 (2016-01-23)
Epigenetic regulatory complexes play key roles in the modulation of transcriptional regulation underlying neural stem cell (NSC) proliferation and progeny specification. How specific cofactors guide histone demethylase LSD1/KDM1A complex to regulate distinct NSC-related gene activation and repression in cortical neurogenesis
Kuo-Hui Su et al.
Nature cell biology, 18(5), 527-539 (2016-04-05)
To cope with proteotoxic stress, cells attenuate protein synthesis. However, the precise mechanisms underlying this fundamental adaptation remain poorly defined. Here we report that mTORC1 acts as an immediate cellular sensor of proteotoxic stress. Surprisingly, the multifaceted stress-responsive kinase JNK