AB6046
Anti-Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
cytoplasmic FMR1 interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, cytoplasmic FMRP interacting protein 1, cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, selective hybridizing clone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRA1(10011)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable