Documentos clave
AB5776
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Sox11, dolor
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX11(6664)
Specificity
Reconoce a Sox-11, un factor de transcripción del grupo de alta movilidad (HMG).
Immunogen
Péptido sintético, aminoácidos 115-131 del Sox-11 humano.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Sox11, dolor, es un anticuerpo contra Sox11 para utilizar en WB, IH.
Inmunotransferencia Western: 1:200-1:1 000 utilizando ECL.
Inmunohistoquímica: 1:200-1:1 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Marcadores neuronales y de la glía
Linkage
Sustituye a: AB9090
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Anticuerpo precipitado en una disolución de sulfato de amonio saturado al 50 % y PBS que no contiene conservantes.
Storage and Stability
Conservar el vial sin abrir a -70°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
PREPARACIÓN Y USO:
Para reconstituir el anticuerpo, centrifugue el vial del anticuerpo a velocidad moderada (5 000 rpm) durante 5 minutos para que sedimente el anticuerpo precipitado. Retire con cuidado, y deséchela, la disolución tampón de sulfato de amonio/PBS. No es necesario quitar toda la disolución de sulfato de amonio/PBS: 10 μl de disolución residual de sulfato de amonio no afectará a la resuspensión del anticuerpo. No deje que el sedimento de proteína se seque, ya que puede producirse una pérdida grave de la reactividad de los anticuerpos.
Vuelva a suspender el sedimento de anticuerpo en un tampón biológico adecuado, como PBS o TBS (pH 7,3-7,5), a una concentración final de 1,0 mg/ml. Por ejemplo, para lograr una concentración de 1,0 mg/ml con 50 μg de anticuerpo precipitado, la cantidad de tampón necesaria sería de 50 μL.
Añada cuidadosamente el tampón líquido al sedimento. NO AGITE EN VÓRTEX. Mezcle agitando suavemente con una punta de pipeta ancha o golpeando suavemente con los dedos. Deje que el anticuerpo precipitado se rehidrate durante 1 hora a 4-25°C antes de usarlo. Es normal que algunas partículas pequeñas de anticuerpo precipitado no logren resuspender . Los viales se llenan en exceso para compensar cualquier pérdida.
Las disoluciones de anticuerpos rehidratados se pueden conservar sin diluir a 2-8°C durante 2 meses sin pérdida significativa de actividad. Tenga en cuenta que la disolución no es estéril, por lo tanto, hay que tener cuidado si el producto se almacena a 2-8°C.
Para conservación a -20°C, puede utilizarse la adición de un volumen igual de glicerol; sin embargo, se recomienda usar glicerol de grado ACS o superior, ya que puede producirse una pérdida significativa de actividad si el glicerol utilizado no es de buena calidad.
Para el almacenamiento prolongado a -70°C, se recomienda que la disolución de anticuerpos rehidratados se diluya otro 1:1 con una disolución de BSA (fracción V, de grado más alto disponible) al 2 % hecha con el tampón de rehidratación. La disolución de BSA/anticuerpo al 1 % resultante puede ser distribuida en alícuotas y almacenada congelada a -70°C durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shawn F Sorrells et al.
Nature communications, 10(1), 2748-2748 (2019-06-23)
The human amygdala grows during childhood, and its abnormal development is linked to mood disorders. The primate amygdala contains a large population of immature neurons in the paralaminar nuclei (PL), suggesting protracted development and possibly neurogenesis. Here we studied human