Key Documents
AB5062P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador vesicular de GABA (VGAT)
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Vesicular Inhibitory Amino Acid Transporter
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, monkey, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El homólogo al transportador vesicular GABA (unc-47) es una proteína larga de 525 aminoácidos que pertenece a la familia de transportadores de neurotransmisores (1). El VGAT actúa en la captación de GABA y de glicina en las vesículas sinápticas. Dado que la proteína está unida a las vesículas sinápticas, los anticuerpos anti-VGAT son excelentes marcadores de las neuronas GABAérgicas y glicinérgicas presinápticas.
Specificity
Específico para el transportador vesicular de GABA (VGAT). El homólogo al transportador vesicular de GABA (unc-47) es una proteína larga de 525 aminoácidos que pertenece a la familia de transportadores de neurotransmisores. El péptido inmunógeno no muestra homología significativa con otras proteínas conocidas.
No se conoce reactividad cruzada del anticuerpo con varias especies. La secuencia inmunógena está 100 % conservada en ratón, humanos y mono.
Immunogen
Secuencia peptídica de 17 aminoácidos cerca de la región carboxi-terminal del VGAT de rata (McIntire, S., 1997).
Application
Este anticuerpo antitransportador vesicular de GABA (VGAT) está validado para utilizarse en ELISA, IF, IH, WB para la detección del transportador vesicular de GABA (VGAT).
Inmunohistoquímica/inmunofluorescencia:
Se utilizaron 2-20 µg/ml de un lote anterior en cortes fijados en paraformaldehído.
ELISA:
Se utilizó una dilución 1:10 000 – 1:100 000 de un lote anterior en ELISA, utilizando 50-100 ng de péptido control (Nº de Ref. AG379) por pocillo.
Transferencia Western:
1-10 µg/ml (técnica de quimioluminiscencia) El peso molecular esperado es de aproximadamente 55-60 kDa.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados de retina de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó el transportador vesicular GAB en 10 μg de lisados de retina de rata.
Target description
57 kDa
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS con BSA al 0,1%
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, lisado de retina de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Phillip R Kramer et al.
Neuroscience, 356, 207-216 (2017-05-28)
Pain is a common complication of herpes zoster (HZ) infection which results from reactivation of a latent varicella zoster virus (VZV). A third of HZ patients' progress to a chronic pain state known as post herpetic neuralgia (PHN), and about
Ricardo Gómez-Nieto et al.
The Journal of comparative neurology, 516(4), 241-263 (2009-07-28)
Geometry of the dendritic tree and synaptic organization of afferent inputs are essential factors in determining how synaptic input is integrated by neurons. This information remains elusive for one of the first brainstem neurons involved in processing of the primary
Mark A Rossi et al.
Nature neuroscience, 19(5), 742-748 (2016-04-05)
The contribution of basal ganglia outputs to consummatory behavior remains poorly understood. We recorded from the substantia nigra pars reticulata (SNR), the major basal ganglia output nucleus, during self-initiated drinking in mice. The firing rates of many lateral SNR neurons
Maria Medalla et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(18), 4717-4734 (2017-04-07)
The lateral prefrontal cortex (LPFC) and anterior cingulate cortex (ACC) of the primate play distinctive roles in the mediation of complex cognitive tasks. Compared with the LPFC, integration of information by the ACC can span longer timescales and requires stronger
J A Fantuzzo et al.
eNeuro, 4(6) (2017-12-09)
Synapse formation analyses can be performed by imaging and quantifying fluorescent signals of synaptic markers. Traditionally, these analyses are done using simple or multiple thresholding and segmentation approaches or by labor-intensive manual analysis by a human observer. Here, we describe