Key Documents
AB3848-I
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo Smad1/Smad5/Smad8 (Ser463/465)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Mothers against decapentaplegic homolog 1, BSP-1, hSMAD1, JV4-1, MAD homolog 1, Mothers against DPP homolog 1, Mad-related protein 1, SMAD 1, SMAD family member 1, Smad1, Transforming growth factor-beta-signaling protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mink (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Gene Information
human ... SMAD1(4086)
General description
Madres contra el homólogo decapentaplégico 1 (UniProt Q15797; también conocido como BSP-1, hSMAD1, JV4-1, homólogo MAD 1, madres contra el homólogo DPP 1, proteína relacionada con la Mad 1, SMAD 1, miembro de la familia SMAD 1, Smad1, proteína de señalización del factor de crecimiento transformante beta 1) son codificadas por el gen SMAD1 (también conocido como BSP1, MADH1, MADR1) (ID del gen 4086) en humanos. Las SMAD de mamíferos constituyen una familia de factores de transcripción que se subdividen en tres grupos. Las SMAD1, 2, 3, 5 y 9 (también conocidas como SMAD8) son SMAD regulados por receptores o R-SMAD. La SMAD4 es el único mediador SMAD común de mamíferos conocido o Co-SMAD e interviene en las vías de señalización TGF- y BMP. Las SMAD6 y SMAD7 son SMAD inhibidores o I-SMAD que bloquean la activación de las R-SMAD por Co-SMAD mediante unión competitiva. Las SMAD comparten una estructura similar que consiste en los dominios de Mad-homología 1 N-terminal (MH1; a.a. 12-136 de hSMAD1, a.a. 13-137 de hSMAD2, a.a. 16-140 de hSMAD8) y MH2 C-terminal (a.a. 271-465 de hSMAD1 y hSMAD2, a.a. 273-467 de hSMAD8) conservados unidos por una región conectora no conservada entre las SMAD. El dominio MH1 de las R-SMAD y las Co-SMAD contiene señales de localización nuclear (NLS) N-terminales, mientras que SMAD4 tiene señales de exportación nuclear (NES) en este dominio. El dominio MH2 es responsable de la transactivación génica, así como de la mediación de las interacciones SMAD-receptor, SMAD-SMAD, SMAD-coactivadores y SMAD-correpresores. Un ligando del TGF (TGF- para SMAD2/3 y BMP para SMAD1/5/8) inicia la señalización uniéndose y activando las cinasas de serina/treonina de los receptores de tipo I y tipo II de la superficie celular, permitiendo la fosforilación dependiente de T RII del dominio T RI cinasa, que luego instiga la señalización mediante la fosforilación de los dos últimos residuos de serina del motivo Ser-Ser-Ser-X-Ser (SSXS) conservado del extremo C-terminal de las proteínas SMAD.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce la SMAD1/5/8 fosforilada en sus dos últimos residuos de serina dentro del motivo C-terminal Ser-Ser-X-Ser (SSXS). Los residuos de serina diana están presentes en SMAD1 humana/ratón (S463/S465), SMAD1 de rata (S466/S468), SMAD5 humana/ratón/rata (S463/S465), SMAD9 humana (S465/S467), SMAD9 de ratón (S428/S430), y SMAD9 de la rata (S432/S434), pero ausentes en la isoforma 2 SMAD1 empalmada humana. La SMAD9 también se conoce como SMAD8. La detección de bandas específicas fue bloqueada por el fosfopéptido inmunógeno, pero no por el no fosfopéptido correspondiente.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia del extremo C-terminal de la SMAD1 humana fosforilada en los dos últimos residuos de serina (S463/S465).
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la fosforilación de Smad1/5/8 en cortes de tejido embrionario de ratón y rata.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo antifosfo Smad1/Smad5/Smad8 (Ser463/465), Nº de ref. AB3848-I, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico dirigido a la fosforilación de Smad1//5/8 y ha sido probado en inmunohistoquímica e inmunoelectrotransferencia (WB).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó un aumento de la fosforilación de SMAD1/5/8 en 10 µg de lisado de células HEK293 tratadas con BMP2. La detección de bandas específicas fue bloqueada por el fosfopéptido inmunógeno, pero no por el no fosfopéptido correspondiente.
Target description
~55 kDa observados. 52,26/52,16/52,71 kDa (SMAD1 humano/ratón/rata), 52,26/52,17/52,22 kDa (SMAD5 humano/ratón/rata) y 52,49/48,64/48,99 kDa Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yadong Liu et al.
Molecular medicine reports, 19(1), 461-467 (2018-11-30)
Lonicera japonica has been used in traditional Chinese medicine as an important medicinal plant, with the ability to inhibit osteoclast development and bone loss. However, it is not clear which active ingredient exerts these effects. (R)‑dehydroxyabscisic alcohol β‑D‑apiofuranosyl‑(1ˮ→6')‑β‑D‑glucopyranoside (DAG) is an
Mei-I Chung et al.
Development (Cambridge, England), 145(9) (2018-05-13)
The bone morphogenetic protein (BMP) signaling pathway, including antagonists, functions in lung development and regeneration of tracheal epithelium from basal stem cells. Here, we explore its role in the alveolar region, where type 2 epithelial cells (AT2s) and Pdgfrα+ type
Ji-Hye Jang et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Adult human cardiomyocytes have an extremely limited proliferative capacity, which poses a great barrier to regenerative medicine and research. Human embryonic stem cells (hESCs) have been proposed as an alternative source to generate large numbers of clinical grade cardiomyocytes (CMs)
Xiaohe Yan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(2), 44-44 (2020-02-28)
The clinical phenotype of retinal gliosis occurs in different forms; here, we characterize one novel genetic feature, (i.e., signaling via BMP-receptor 1b). Mouse mutants were generated within a recessive ENU mutagenesis screen; the underlying mutation was identified by linkage analysis
Yusuke Kimishima et al.
Nature communications, 12(1), 6177-6177 (2021-10-28)
Pulmonary hypertension (PH) is a progressive cardiopulmonary disease characterized by pulmonary arterial remodeling. Clonal somatic mutations including JAK2V617F, the most frequent driver mutation among myeloproliferative neoplasms, have recently been identified in healthy individuals without hematological disorders. Here, we reveal that