AB3402P
Anti-Agouti Related Protein Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
AGRP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGRP(181)
Descripción general
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 85% homologous with human and bovine. Reactivity with other species has not been confirmed.
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
ELISA: 1:10,000-1:50,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable