Key Documents
AB16926
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-DFF40
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
DNA Fragmentation Factor, 40 kDa Subunit, Caspase-activated DNase, CAD, CPAN
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DFFB(1677)
Specificity
La apoptosis está relacionada con muchas enfermedades y es inducida por una familia de receptores de muerte celular y sus ligandos. Las señales de muerte celular son transducidas por moléculas adaptadoras que contienen el dominio de muerte y miembros de la familia caspasa de proteasas. Estas señales de muerte acaban causando la degradación del ADN cromosómico por la ADNasa activada. Recientemente se ha identificado una ADNasa de ratón que causa la fragmentación del ADN y se la ha denominado CAD (por desoxirribonucleasa activada por caspasa en inglés) (Enari et al 1998; Sakahira et al. 1998). El homólogo humano de la CAD de ratón la han identificado más recientemente tres grupos independientes y la han denominado CPAN y DFF40 y CAD humana, respectivamente (Halenbeck et al 1998; Liu et al. 1998; Mukae et al. 1998). DFF45/ICAD es la proteína inhibidora de DFF40/CAD (Enari et al 1998; Sakahira et al. 1998; Liu et al. 1997) y forma complejos con DFF40/CAD. Tras la escisión de DFF45/ICAD por la caspasa activada, se libera y se activa DFF40/CAD que finalmente causa la degradación del ADN en los núcleos. La activación de DFF40/CAD, que causa la degradación del ADN, es el sello distintivo de la muerte celular apoptótica.
Immunogen
Péptido que corresponde a los aminoácidos 147-164 de la CAD de ratón (Enari et al 1998). La secuencia difiere de la DFF40 humana en dos aminoácidos (Halenbeck et al 1998; Liu et al. 1998).
Application
Detección de la DFF40 con este anticuerpo anti-DFF40 validado para utilizar en WB.
Inmunotransferencia Western: 1:500-1:1 000
Puede utilizarse lisado de células completas K562 o Jurkat como control positivo y debe detectarse una banda de 40 kDa.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aiying Du et al.
Cell discovery, 1, 15002-15002 (2015-01-01)
In addition to terminating neurotransmission by hydrolyzing acetylcholine, synaptic acetylcholinesterase (AChES) has been found to have a pro-apoptotic role. However, the underlying mechanism has rarely been investigated. Here, we report a nuclear translocation-dependent role for AChES as an apoptotic deoxyribonuclease
Charles W Morgan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8344-8349 (2015-06-25)
Cellular demolition during apoptosis is completed by executioner caspases, that selectively cleave more than 1,500 proteins but whose individual roles are challenging to assess. Here, we used an optimized site-specific and inducible protease to examine the role of a classic
María Sánchez-Osuna et al.
The Journal of biological chemistry, 289(27), 18752-18769 (2014-05-20)
Caspase-dependent apoptosis is a controlled type of cell death characterized by oligonucleosomal DNA breakdown and major nuclear morphological alterations. Other kinds of cell death do not share these highly distinctive traits because caspase-activated DNase (DFF40/CAD) remains inactive. Here, we report
B Gole et al.
Oncogene, 34(26), 3391-3401 (2014-08-19)
MLL (myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia) rearrangements are frequent in therapy-related and childhood acute leukemia, and are associated with poor prognosis. The majority of the rearrangements fall within a 7.3-kb MLL breakpoint cluster region (MLLbcr), particularly in a 0.4-kb hotspot at
Victoria Iglesias-Guimarais et al.
The Journal of biological chemistry, 288(13), 9200-9215 (2013-02-23)
Apoptotic nuclear morphology and oligonucleosomal double-strand DNA fragments (also known as DNA ladder) are considered the hallmarks of apoptotic cell death. From a classic point of view, these two processes occur concomitantly. Once activated, DNA fragmentation factor, 40-kDa subunit (DFF40)/caspase-activated