Key Documents
AB1591P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de dopamina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
DAT
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
General description
Los transportadores de neurotransmisores plasmalémicos secuestran transmisores sinápticos y perisinápticos en elementos presinápticos. El transportador de la dopamina (DAT) es responsable de la reacumulación de la dopamina después de su liberación. La administración crónica de medicamentos altera los niveles de expresión de la proteína DAT. La actividad del portador de recaptación DAT depende del sodio, y se sospecha que desempeña un papel en trastornos neurológicos y psiquiátricos como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Tourette, la esquizofrenia y las adicciones. Es un transportador de 12 dominios transmembrana con las regiones N y C terminales ubicadas dentro del citoplasma.
Specificity
Reconoce el transportador de dopamina (DAT). Mediante inmunoelectrotransferencia (WB), el anticuerpo reconoce una banda ancha de 80 kDa en cuerpo estriado de rata (Lew et al. 1992; Freed et al. 1995; Vaughan et al. 1996) y no en cerebelo. El DAT de rata contiene varios restos de carbohidratos y su tratamiento con neuraminidasa y N-glucanasa reduce su peso molecular a unos 55 kDa.
Immunogen
Una secuencia peptídica de 18 aminoácidos cerca del NH2 terminal del transportador de dopamina cerebral de rata acoplado a KLH (Kilty et al. 1991; Giros et al. 1991; Shimada et al. 1991; Kitayma 1992). Se cree que esta región es el dominio citoplásmico.
Application
Detección del transportador de dopamina utilizando este anticuerpo anti-transportador de dopamina validado para utilizar en ELISA, IH, IP y WB.
Inmunotransferencia Western: 1- 10 μg/ml utilizando ECL. Se ha demostrado que un anticuerpo producido contra un péptido similar reacciona con una banda ancha de 75-80 kDa en el cuerpo estriado de rata (Hastrup et al., 2001) y no en cerebelo. El DAT de rata contiene varios restos de carbohidratos y su tratamiento con neuraminidasa y N-glucanasa reduce su peso molecular a unos 55 kDa.
Inmunoprecipitación: 2-10 μg de anticuerpo (Chang et al., 2001)
Inmunohistoquímica: 1:250-1:500 en cortes congelados de tejidos fijados con paraformaldehído al 4 % (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). Tripsina al 0,05 % durante 10-15 min se ha encontrado eficaz en la exposición del epítopo en algunas preparaciones.
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml utilizando 1 μg/ml de péptido de control DAT (número de referencia AG296) por pocillo.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Target description
80 kDa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jian Huang et al.
Brain and behavior, 10(2), e01533-e01533 (2020-01-17)
This study aims to establish a methamphetamine (METH)-induced behavioral sensitization model using tree shrews, as well as to measure the protein expression of the dopamine D3 receptor (D3R) and dopamine transporter (DAT). Forty tree shrews were equally and randomly divided
Michael Y Aksenov et al.
Neurotoxicology, 29(6), 971-977 (2008-07-09)
Drug abuse is a risk factor for neurological complications in HIV infection. Cocaine has been shown to exacerbate HIV-associated brain pathology and enhance neurotoxicity of HIV-1 Tat and gp120 proteins. In this study, we found that the selective inhibitor of
Silke Frahm et al.
Behavioural brain research, 339, 153-168 (2017-11-29)
Alpha-Synuclein (α-Syn) accumulation is considered a major risk factor for the development of synucleinopathies such as Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies. We have generated mice overexpressing full-length human α-Syn fused to a membrane-targeting signal sequence under the
Mauro Ceccanti et al.
Addiction biology, 21(4), 776-787 (2015-05-06)
Ethanol (EtOH) exposure during pregnancy induces cognitive and physiological deficits in the offspring. However, the role of paternal alcohol exposure (PAE) on offspring EtOH sensitivity and neurotrophins has not received much attention. The present study examined whether PAE may disrupt
Kirill Shumilov et al.
PloS one, 13(8), e0203135-e0203135 (2018-08-30)
The striatum is a complex structure in which the organization in two compartments (striosomes and matrix) have been defined by their neurochemical profile and their input-output connections. The striosomes receive afferences from the limbic brain areas and send projections to