AB1566
Anticuerpo anti-sustancia P, dolor
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Hs.2563, Anti-NK2, Anti-NKNA, Anti-NPK, Anti-TAC2
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAC1(6863)
General description
Specificity
Application
Neurociencia
se utilizó una dilución 1:10 000 de un lote anterior en radioinmunoanálisis. Un 80 % de unión detecta al menos 5 pg/ml.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Neuroinflamación y dolor
Quality
Patrón de tinción/morfología representativa de la sustancia P (AB1566) en el cerebro de Alzheimer. Tejido pretratado con citrato pH6.0, recuperación de antígeno. Anticuerpo diluido a 1:100.
Tinción IHC-parafina con citrato pH 6,0 Recuperación del epítopo: Cerebro de Alzheimer.
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Médula espinal.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1