Key Documents
AB1541
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-triptófano hidroxilasa
Chemicon®, from sheep
Sinónimos:
Tryptophan 5-monooxygenase 1, indoleacetic acid-5-hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase, tryptophan 5-monooxygenase, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TPH1(7166)
General description
La triptófano hidroxilasa (TPH) es una enzima que interviene en la síntesis del neurotransmisor serotonina. Es responsable de la agregación del grupo -OH (hidroxilación) a la posición 5 para formar el aminoácido 5-hidroxitriptófano (5-HTP), que es la etapa inicial y limitante de la velocidad en la síntesis de la hormona serotonina. También es la primera enzima en la síntesis de melatonina.
Specificity
Reacciona con tejidos cerebrales humanos y de rata mediante inmunotransferencia e inmunohistoquímica. Basándose en el grado relativamente alto de homología de la triptófano hidroxilasa, el anticuerpo debe mostrar reacción cruzada con otras especies de mamíferos.
Reconoce la triptófano hidroxilasa. Reacciona con tejidos cerebrales humanos y de rata mediante inmunotransferencia e inmunohistoquímica. Basándose en el grado relativamente alto de homología de la triptófano hidroxilasa, el anticuerpo debe mostrar reacción cruzada con otras especies de mamíferos. Estudios recientes han indicado que el AB1541 puede mostrar reacción débilmente cruzada con la tirosina hidroxilasa en transferencias Western. No se ha probado la reactividad cruzada en estado nativo.
Immunogen
Triptófano hidroxilasa de conejo recombinante, aislada como cuerpos de inclusión de E. coli y purificada mediante SDS-PAGE preparativa.
Application
Detección de la triptófano hidroxilasa utilizando este anticuerpo anti-triptófano hidroxilasa validado para utilizar en IH e WB.
Inmunohistoquímica (peroxidasa):
realizada en tejido fijado con formaldehído de un lote anterior. Útil para la tinción de cuerpos celulares pero no de fibras.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluado sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados PC12.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
Una dilución 1:1000 de este lote permitió detectar la triptófano hidroxilasa en 10 μg de lisados PC12.
Target description
55 kDa
Linkage
Sustituye a: AB1556
Physical form
Líquido policlonal de oveja purificado en NaCl 150 mM, HEPES 10 mM (pH 7,5), BSA 100 μg/ml y glicerol al 50 %.
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre -20 y -80ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Lisados PC12
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Carla Frare et al.
Frontiers in physiology, 9, 1747-1747 (2019-01-09)
Thermoregulation is necessary to maintain energy homeostasis. The novel discovery of brown adipose tissue (BAT) in humans has increased research interests in better understanding BAT thermogenesis to restore energy balance in metabolic disorders. The hibernating Arctic ground squirrel (AGS) offers
S J Bang et al.
Neuroscience, 179, 1-8 (2011-02-01)
Adolescence is a critical vulnerable period during which exposure to nicotine greatly enhances the possibility to develop drug addiction. Growing evidence suggests that serotonergic (5-HT) neurotransmission may contribute to the initiation and maintenance of addictive behavior. As the dorsal raphe
Extrasynaptic glycine receptors of rodent dorsal raphe serotonergic neurons: a sensitive target for ethanol.
Maguire, EP; Mitchell, EA; Greig, SJ; Corteen, N; Balfour, DJ; Swinny, JD; Lambert, JJ; Belelli, D
Neuropsychopharmacology null
Olivier Berton et al.
Neuron, 55(2), 289-300 (2007-07-21)
We analyzed the influence of the transcription factor DeltaFosB on learned helplessness, an animal model of affective disorder wherein a subset of mice exposed to inescapable stress (IS) develop a deficit in escape behavior. Repeated IS induces DeltaFosB in the
K G Commons
Journal of chemical neuroanatomy, 38(4), 273-281 (2009-05-27)
The serotonergic dorsal raphe nucleus (DR) is an area enriched with cell bodies and axons containing the third vesicular glutamate transporter, VGLUT3. However, the role of VGLUT3-containing axons in modulating activity of serotonin (5-HT) neurons within the DR remains poorly