Key Documents
AB1537
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-dopamina β hidroxilasa, CT
Chemicon®, from sheep
Sinónimos:
DBH
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DBH(1621)
Immunogen
Péptido sintético, CPTSQGRSPAGPTVVSI-amida, de la región C-terminal humana (DbetaH).
Application
Este anticuerpo anti-dopamina β hidroxilasa C-terminal está validado para utilizar en WB, IH para la detección de la dopamina β hidroxilasa.
Inmunotransferencia: 1:250-1:1 000 en médula suprarrenal humana, de mono y bovina.
Inmunohistoquímica: 1:250-1:1 000, se evaluó la tinción en el locus coeruleus de cerebro humano y de mono fijado con formaldehído y crioconservado. Mostró una tinción fuerte tanto en humanos como en monos.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM, BSA 100 μg/ml y 50 % de glicerol.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Isabel Pérez-Santos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 31(9), 4115-4139 (2021-05-19)
Noradrenaline (NA) in the thalamus has important roles in physiological, pharmacological, and pathological neuromodulation. In this work, a complete characterization of NA axons and Alpha adrenoceptors distributions is provided. NA axons, revealed by immunohistochemistry against the synthesizing enzyme and the