Key Documents
AB1284
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-hemooxigenasa 1
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
HO-1, HSP32
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, rat
should not react with
canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Specificity
Reconoce la hemo oxigenasa-1.
Immunogen
Péptido sintético con la secuencia de aminoácidos H-D-L-S-E-A-L-K-E-A-T-K-E-V-H-C-NH2 que corresponde a residuos de aminoácidos [12-25] + Cys-NH2 de la proteína HO-1 humana (Yoshida et al., 1988).
Application
Categoría de investigación
Metabolismo
Este anticuerpo anti-hemooxigenasa 1 está validado para ser utilizado en IH y WB para la detección de la hemooxigenasa 1.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000 (utilizando ECL). Se observa una sola banda de ~32 kD. La reactividad se puede eliminar por completo mediante preadsorción del anticuerpo con el péptido complementario (Nº de ref. AG253). También disponemos de preparaciones de tejido microsómico para control (Preparación microsómica de bazo de rata, Nº de ref. AG257).
Inmunohistoquímica: 1:50-1:1 000 en biopsia de vías respiratorias, bazo y riñón humanos, y arterias porcinas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Toxicología y resistencia a medicamentos
Target description
32 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS con azida sódica 0,01 M.
Purificado por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Pulmón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Isabel Lastres-Becker et al.
Biomolecules, 12(9) (2022-09-24)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) are related neurodegenerative disorders displaying substantial overlay, although there are substantial differences at the molecular level. Currently, there is no effective treatment for these diseases. The transcription factor NRF2 has been postulated
Gamze Cebi et al.
Renal failure, 38(9), 1554-1559 (2016-11-04)
Myoglobinuric acute renal failure (MARF) may develop after severe muscle injury. Heme oxygenase-1 (HO-1), a stress-response protein, has been implicated as a protective agent against MARF. We hypothesized that hyperbaric oxygen therapy (HBOT) may alleviate MARF by inducing renal HO-1
Fulvio Santacatterina et al.
Oncotarget, 7(1), 490-508 (2015-11-26)
The ATPase Inhibitory Factor 1 (IF1) is an inhibitor of the mitochondrial H+-ATP synthase that regulates the activity of both oxidative phosphorylation (OXPHOS) and cell death. Here, we have developed transgenic Tet-On and Tet-Off mice that express a mutant active
Shelley X L Zhang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 40(3), 332-339 (2008-09-09)
Whole-body hypoxic preconditioning (WHPC) prolongs survival of mice exposed to severe hypoxia by attenuating pulmonary edema and preserving gas exchange. However, the cellular and molecular mechanism(s) of this protection remains unclear. The objective of this study was to identify the
Antonio Cuadrado et al.
The Journal of biological chemistry, 289(22), 15244-15258 (2014-04-25)
The small GTPase protein RAC1 participates in innate immunity by activating a complex program that includes cytoskeleton remodeling, chemotaxis, activation of NADPH oxidase, and modulation of gene expression. However, its role in regulating the transcriptional signatures that in term control