Key Documents
AB10554
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tbr1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
T-box, brain, 1, T-brain-1, T-box brain protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), canine, bovine, opossum, horse, rat, pig
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBR1(10716)
General description
Proteína cerebral T-box 1 (UniProt: Q64336; también conocida como T-cerebro-1, TBR-1, TES-56) está codificada por el gen Tbr1 (ID del gen: 21375) en especies murinas. La Tbr1 es una proteína nuclear homodímera que actúa como represor transcripcional y está involucrada en múltiples aspectos del desarrollo cortical, entre ellos la migración neuronal, la identidad laminar y areal, y la proyección axonal. Como represor transcripcional del dedo de zinc 2 de la familia FEZ (FEZF2), bloquea la formación del tracto corticoespinal (CS) a partir de las neuronas de proyección de la capa 6, restringiendo así el origen de los axones del CS específicamente a las neuronas de la capa 5. Su dominio de unión a la secuencia T del ADN está localizado en los aminoácidos 213-393. Su expresión se observa en la corteza cerebral adulta y en desarrollo y en los bulbos olfativos. Se detecta alrededor del día 10 del desarrollo embrionario en la preplaca y el día 12,5 en la placa cortical. Está muy expresada en neuronas corticales glutamatérgicas de nacimiento temprano. Los ratones sin Tbr1 presentan defectos graves de la corteza frontal y la diferenciación de la capa 6. (Ref.: Han, W., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108(7); 3041-3046; Bedogni, F., et al (2010). Proc. Natl Acad. Sci. USA. 107(29); 13129-13134; Hevner, RF., et al. (2001). Neuron. 29(2); 353-366).
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la proteína cerebral T-box 1 (Tbr1).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 18 aminoácidos de la región N-terminal de la proteína T-box 1 de ratón (Tbr1)
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al Tbr1 de ratón cerca del N-terminal.
Application
Pruebas de control de calidad
Evaluada mediante inmunohistoquímica (parafina) en cortes de tejido cerebral de ratón. Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:400 de este anticuerpo detectó la Tbr1 en cortes de la corteza cerebral y del tejido cerebeloso de ratón.
Aplicaciones probadas
Análisis mediante inmunotransferencia western: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la Tbr1 en lisado de tejido cerebral fetal de ratón. Nota: el usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido de corteza frontal de ratón.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:400 de este anticuerpo detectó el Tbr1 en tejido de la corteza frontal de ratón.
Target description
~76 kDa observados; 73,94 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado: entre +2°C y +8°C.
Analysis Note
Control
Tejido de la corteza frontal de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yuko Muroyama et al.
PLoS genetics, 12(12), e1006514-e1006514 (2016-12-28)
Mitral cells (MCs) of the mammalian olfactory bulb have a single primary dendrite extending into a single glomerulus, where they receive odor information from olfactory sensory neurons (OSNs). Molecular mechanisms for controlling dendritic arbors of MCs, which dynamically change during
Xue Li et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 3960-3976 (2020-02-03)
De novo microdeletion of chromosome 2p15-16.1 presents clinically recognizable phenotypes that include mental retardation, autism, and microcephaly. Chromosomal maintenance 1 (CRM1) is a gene commonly missing in patients with 2p15-16.1 microdeletion and one of two genes found in the smallest
Christine Sauerland et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 28(1), 145-157 (2017-12-19)
A hallmark of mammalian brain evolution is the emergence of the neocortex, which has expanded in all mammalian infraclasses (Eutheria, Marsupialia, Monotremata). In eutherians, neocortical neurons derive from distinct neural stem and progenitor cells (NPCs). However, precise data on the
Jeonghoon Choi et al.
Development (Cambridge, England), 141(5), 1151-1160 (2014-02-08)
Layer-specific cortical neurons are essential components of local, intracortical and subcortical circuits and are specified by complex signaling pathways acting on cortical progenitors. However, whether extrinsic signals contribute to postmitotic cortical neuronal development is unclear. Here we show in mice
Yan Su et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 249-249 (2019-06-20)
Haploinsufficiency of the bromodomain and PHD finger-containing protein 1 (BRPF1) gene causes intellectual disability (ID), which is characterized by impaired intellectual and cognitive function; however, the neurological basis for ID and the neurological function of BRPF1 dosage in the brain