8.52267
Fmoc-hArg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-hArg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-homoarginine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
Clave InChI
DOGZBRBJANHMLA-LJAQVGFWSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -7.0 - -3.0 °
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable