Documentos clave
8.51024
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H65NO16
Número de CAS:
Peso molecular:
839.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Formulario
oil
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Aplicación
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0109
Nota de análisis
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable