Documentos clave
8.43868
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx. 30000) for synthesis
Sinónimos:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Fórmula lineal:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>230 °C
mp
>200 °C
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.4 - 4.6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1