Documentos clave
840651
Sigma-Aldrich
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad vacuna
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g
Sinónimos:
Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41141801
product name
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad vacuna, package of 10 g
biological source
bovine serum
Quality Level
assay
≥95% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
package of 10 g
manufacturer/tradename
Probumin®
origin
USA origin
technique(s)
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
impurities
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
loss
≤5%
pH
5-6
solubility
water: soluble 40 mg/mL
cation traces
0-50 μg/mg
foreign activity
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
storage temp.
2-8°C
General description
Este polvo de BSA se produjo mediante un proceso de fraccionamiento patentado que combina la metodología de choque térmico y la adición de disolvente orgánico. La fabricación se ha optimizado para mantener la forma monómera de la molécula. La especificación de pureza es = 95 %; la pureza típica es del 100 %.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como «Calidad para diagnóstico» o «Calidad para vacuna» en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan normalmente dichos productos en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso ulterior en fabricación. No indicado para consumo humano ni de animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.