Documentos clave
8.18383
Sigma-Aldrich
Amantadine sulfate
for synthesis
Sinónimos:
Amantadine sulfate, 1-Aminoadamantane sulfate, Adamantylamine sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34N2 · xH2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
302.50 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
250-604-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
299-301 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]C54CC6CC(C5)CC(C4)C6.[N+H3]C21CC3CC(C2)CC(C1)C3
InChI
1S/2C10H17N.H2O4S/c2*11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;1-5(2,3)4/h2*7-9H,1-6,11H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
MYWTWSQFJLXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Identity (IR):
passes test
Sulfated ash:
≤ 0.20 %
Chloride: ≤ 0.04 %
Identity (IR):
passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable