Documentos clave
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
156.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
209-327-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
solubilidad
0.5 g/L
densidad aparente
650‑660 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable