8.16020
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubilidad
360 g/L
densidad aparente
570 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable