8.15103
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable