Documentos clave
8.14172
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
for synthesis
Sinónimos:
Polyethylene glycol dimethyl ether 2000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
385 °C (DIN 51794)
Viscosidad cinemática
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
temperatura de transición
flash point 254 °C
densidad
1.08 g/cm3 at 60 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable