Key Documents
810014
Sigma-Aldrich
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad cristalizada
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Sinónimos:
Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41141801
product name
Probumin® Seroalbúmina bovina calidad cristalizada, pack of 100 g
biological source
bovine serum
Quality Level
assay
≥99% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
mol wt
apparent mol wt 66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
pack of 100 g
manufacturer/tradename
Probumin®
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
impurities
Tested for IgG
loss
≤5%
pH range
6.8-7.2
anion traces
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
cation traces
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
foreign activity
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
General description
Es una seroalbúmina bovina (BSA) muy purificada. Una de las albúminas bovinas comercializadas de mayor pureza, que reduce al mínimo los componentes que pueden interferir en aplicaciones delicadas. La presentación tipo cristal de esta BSA simplifica su manipulación, pesada y dispensación. La albúmina bovina tiene una especificación de pureza de >=99 %; la pureza típica es del 100 %. Esta BSA puede utilizarse en aplicaciones de biología molecular.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como ′Calidad para diagnóstico′ o ′Calidad para vacuna′ en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan dichos productos normalmente en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso posterior en fabricación. No indicado para consumo humano ni de animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.