Documentos clave
8.05971
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-818-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
185 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
277 °C/1013 hPa
mp
182-185 °C
solubilidad
0.3 g/L
densidad aparente
380 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup