8.00918
Dimethyl phthalate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.008 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C (DIN 51794)
potencia
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp
6 °C
temperatura de transición
flash point 150 °C
solubilidad
4.0 g/L
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
146.0 °C - closed cup