8.00097
Dimethyl adipate
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl adipate, Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.06 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
360 °C
potencia
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.81-8.1 % (v/v)
Viscosidad cinemática
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
temperatura de transición
flash point 107 °C
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.063
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup