662015
U 18666A
≥95% (HPLC), lyophilized solid, δ8-sterol isomerase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
U18666A, 3β-(2-Diethylaminoethoxy)androst-5-en-17-one, HCl
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
U18666A, A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].N(CCOC1CC2(C3C(C4C(CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2CC1)C)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-9-7-18-8-10-20-21-11-12-23(27)24(21,3)14-13-22(20)25(18,4)17-19;/h8,19-22H,5-7,9-17H2,1-4H3;1H
Clave InChI
ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Activity of δ8-sterol isomerase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kobayashi, T., et al. 1998. Nature392, 193.
Liscum, L. and Faust, J.R., 1989. J. Biol. Chem.264, 11796.
Sexton, R.C., et al. 1983. Biochemistry22, 5687.
Bierkamper, G.G. and Cenedella, R.J., 1978. Brain Res.150, 343.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable