Documentos clave
567549
Millipore
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8660
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidad
water: 14 mg/mL
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorción
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Useful in conjuction with sodium phosphate, dibasic (Cat. No. 567550) in the preparation of biological buffers(absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable