528201
PNU-120596
A urea derivative that acts as a potent, selective, and reversible positive allosteric modulator for the α7 subtype of neural nicotinic acetylcholine receptors
Sinónimos:
PNU-120596, α7 Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU-120596, 1-(5-chloro-2,4-dimethoxy-phenyl)-3-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-urea, a7 nAChR agonist, PNU-120596
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cc(c(c1)NC(=O)Nc2n[o]c(c2)C)OC)OC
InChI
1S/C13H14ClN3O4/c1-7-4-12(17-21-7)16-13(18)15-9-5-8(14)10(19-2)6-11(9)20-3/h4-6H,1-3H3,(H2,15,16,17,18)
Clave InChI
CEIIEALEIHQDBX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Barron, S., et al. 2009. Mol. Pharm.76, 253.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable