5.08159
Salvinorin A
Sinónimos:
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
4.3 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@H](C[C@@H](C4=O)OC(=O)C)C(=O)OC)(CC3)C)(C2)C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
Clave InChI
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
k opioid receptor
Advertencia
Otras notas
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3