506132
Pifithrin-α
≥95% (HPLC), solid, p53 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Pifithrin-α, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1- p-tolylethanone, HBr
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pifithrin-α, A cell-permeable chemical inhibitor of p53.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[s]1c2c([n+](c1N)CC(=O)c3ccc(cc3)C)CCCC2.[Br-]
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PS3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Culmsee, C., et al. 2001. J. Neurochem.77, 220.
Komarova, E.A., and Gudkov, A.V. 2000. Biochemistry (Mosc.) 65, 41.
Stadler, P., et al. 2000. Strahlenther Onkol. 176, 98.
Ferber, D. 1999. Science 285, 1651.
Jacquemin-Sablon, A. 1999. Bull. Cancer86, 894.
Komarov, P.G., et al. 1999. Science 285, 1733.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable