440025
Luteolin
An antioxidant flavonoid and a free radical scavenger.
Sinónimos:
Luteolin, 3ʹ,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavone
descripción
Merck USA index - 14, 5614
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
aqueous base: 1.4 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Clave InChI
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
rat liver cytosolic glutathione S-transferase activity
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Korkina, L.G., and Afanasev, I.B. 1997. Adv. Pharmacol.38, 151.
Plaumann, B., et al. 1996. Oncogene 13, 1605.
Ramanathan, R., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med.16, 43.
Shimoi, L., et al. 1994. Carcinogenesis15, 2669.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable