411550
Mouse Anti-Human IgG, Fc Fragment Specific (HP6043) Peroxidase Conjugate
liquid, clone HP6043, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
HP6043, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Advertencia
Forma física
Otras notas
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.2%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.01%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.01%
There is no detectable binding to bovine, goat, horse sheep IgG, so these species sera can be used for assay blocking buffers. Modification of Nakane and Kawaoi method used for enzyme coupling.
Hamilton, R.G. and Morrison, S.M. 1993. J. Immunolo. Meth.158, 107.
Hamilton, R.G. 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Hamilton, R.G., et al. 1988. J. Immunoassay.9, 275.
Hamilton, R.G., et al. 1987. Hybridoma6, 204.
Nakane, P.K. and Kawaoi A., 1974. J. Histochem Cytochem.22, 1084.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable