Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
40-122
Sigma-Aldrich
Software de ajuste de curvas de inmunoanálisis Belysa
Sinónimos:
Herramienta de ajuste de curva, Software Belysa
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
IB.31
descripción
analysis of data from Luminex®, ELISA and SMCxPRO®
técnicas
ELISA: suitable (data analysis)
Descripción general
Belysa permite al usuario analizar los datos dentro de un archivo de salida .CSV de los lectores de inmunoanálisis múltiples Luminex® (RUO Magpix, LX200, FM3D & INTELLIFLEX), las plataformas SMCxPRO® y ELISA. Empezando con la aplicación y el ajuste de diferentes modelos de curva (4PL, 5PL, lineal, etc.), el software permite al usuario evaluar desviaciones como el %CV replicado o la recuperación prevista de una curva estándar en su ensayo de 96 o 384 pocillos. Un sistema de indicadores definido por el usuario le permite identificar fácilmente los pocillos que requieren especial atención al mismo tiempo que brinda información sobre el punto de datos, como su posición con respecto al LLOQ o LOD del ensayo. Cuando esté satisfecho con la placa concreta, otra función permite la comparación de varias curvas patrón, ya sea dentro del experimento o entre lotes de ensayo, utilizando un cociente de pendiente para evaluar la similitud. Al permitir la evaluación estrecha de la placa única y las curvas múltiples, Belysa le permite confirmar que su método era reproducible una y otra vez.
Aplicación
Este software se utiliza para evaluar los datos de una serie de inmunoanálisis de 96 o 384 pocillos, obtenidos de una plataforma Luminex®, ELISA o SMCxPRO®, para determinar la uniformidad del método. Entre las funciones del software se cuentan la creación de mapas de placas, el ajuste de curvas, el %CV, %Ρecuperación, el cálculo de resultados y la comparación de curvas estándar.
Categoría de investigación:
  • Milliplex®
  • ELISA
  • SMCxPRO®
Envase
1 Caja (que contiene dos USB)
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Ver todo