344095-M
Fluvastatin, Sodium Salt
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC₅₀ = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Sinónimos:
Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
descripción
Merck USA index - 14, 4218
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow
solubilidad
water: 30 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
Clave InChI
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HMG-CoA reductase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable